Documentos Principais
RTM4
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 2.144 mPa.s (25.00 °C)
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 1.416,00
R$ 1.416,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 1.416,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.416,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidade
2.144 mPa.s(25.00 °C)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrição geral
Mineral Oil Rotational Viscosity Standards (viscosity 2.144 mPa.s) are specifically formulated for the calibration and verification of rotational viscometers where operating temperature is controlled precisely.
Características e benefícios
  • Tested and certified at 25°C
  • Tamper-evident security packaging
  • 500mL quantity supplied in ready-to-use "test in pack" container with tamper evident cap provides absolute assurance of sample integrity
  • Full traceability to national standards
  • 1-year shelf life
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)