RTC000097
Mesityl Oxide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Mesityl oxide, 4-Methyl-3-penten-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001040
família API
cilastatin, teicoplanin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 mL
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
130 °C (lit.)
pf
-41.5 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
chave InChI
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
31 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)