Documentos Principais
QC3163
Supelco
Trace Metals 1 in Seawater - Whole Volume
certified reference material
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 659,00
R$ 659,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 659,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 659,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC QCI-3034-1
concentração
in H2O
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)