Documentos Principais
QC1134
Supelco
Total Phenolics
certified reference material
Selecione um tamanho
2 ML
R$ 376,00
R$ 376,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 ML
R$ 376,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 376,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC QCI-032
concentração
in acetone
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Weimin Peng et al.
Genetics, 179(1), 277-289 (2008-05-22)
Histone acetylation levels are regulated through the opposing activities of histone acetyltransferases (HATs) and deacetylases (HDACs). While much is known about gene-specific control of histone acetylation, little is understood about how total or cellular levels of histone acetylation are regulated.