QC1102
Dioxins and Furans in Water by 8280
certified reference material
About This Item
grau
certified reference material
embalagem
ampule of 2 mL
fabricante/nome comercial
RTC QCO-358
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup - Solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)