Documentos Principais
QC1065
Supelco
Total Residual Chlorine-WP
certified reference material
Selecione um tamanho
2 ML
R$ 389,00
R$ 389,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 ML
R$ 389,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 389,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 2 mL
fabricante/nome comercial
RTC QCI-033
concentração
100% in H2O
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)