PHR8965
Dextroamphetamine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Phenylacetone, Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
densidade
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)