PHR8935
(20S)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Pregnen-20α-ol-3-one, 20a-Dihydroprogesterone, 20a-Hydroxyprogesterone, Progesterone Impurity B (Ph. Eur.), 20α-Hydroxy-4-pregnen-3-one, 20α-Hydroxyprogesterone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
progesterone
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
chave InChI
RWBRUCCWZPSBFC-RXRZZTMXSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)