PHR8739
Modafinil Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17)
chave InChI
QARQPIWTMBRJFX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.