PHR3834
Open Ring Aztreonam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butanoic acid, (2S,3S)-2-{(Z)-2-[2-Aminothiazol-4-yl]-2-[2-carboxypropan-2-yloxyimino]acetamido}-3-(sulfoamino)butanoic acid
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1046409
família API
aztreonam
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 25 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
chave InChI
IBLNMEMSULYOOK-VEHQQRBSSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)