Documentos Principais
PHR3763
Bumetanide
new
certified reference material
Sinônimo(s):
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
364.42
Número MDL:
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 537
traceable to USP 1078303
família API
bumetanide
embalagem
pkg of 250MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
chave InChI
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)