PHR3706
Pyrethrum extract
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1585505
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 150 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C2C)C1(C)C.COC(=O)\C(C)=C\C3[C@@H](C(=O)OC4CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C4C)C3(C)C
InChI
1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1
chave InChI
VXSIXFKKSNGRRO-YWUDCVDHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.