PHR3686
Sulfamethoxazole Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-{4-[N-(5-methylisoxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl}benzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1631522
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 40 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc3n[o]c(c3)C)c1ccc(cc1)N[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)N
InChI
1S/C16H16N4O5S2/c1-11-10-16(18-25-11)20-27(23,24)15-8-4-13(5-9-15)19-26(21,22)14-6-2-12(17)3-7-14/h2-10,19H,17H2,1H3,(H,18,20)
chave InChI
ULRBBWWPWOJYFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)