Documentos Principais
PHR3650
5′ -Cytidylic Acid
new
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Cytidine 5′-monophosphate, 5′-CMP, 5′-Cytidylic acid, C-5′-P
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14N3O8P
Número CAS:
Peso molecular:
323.20
Beilstein:
46982
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1162126
embalagem
pkg of 1G
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
Outras notas
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)