PHR3531
Behenic Acid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Behenic Acid, 1-Docosanoic acid, Docosanoic acid, n-Docosanoate, n-Docosanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 5 g
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
chave InChI
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)