PHR3497
Dibromochloromethane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 mL
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
p.e.
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
2.451 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)