PHR3133
Ropinirole Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indoline-2,3-dione monohydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1605227
família API
ropinirole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N1c2c(c(ccc2)CCN(CCC)CCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H
chave InChI
FAZLVYBTACOVTL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)