Documentos Principais
PHR3059
Supelco
Nebivolol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Cloridrato de rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(metileno)]bis[6-fluoro-3,4-di-hidro-2H-1-benzopiran-2-metanol], Narbivolol, Nebilet, R-65824
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25F2NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
441.90
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1457833
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 300 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
chave InChI
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O nebivolol é um antagonista competitivo e altamente seletivo do receptor b1 com propriedades vasodilatadoras leves, possivelmente devido a uma interação com a via da L-arginina/NO, e é usado para o tratamento de hipertensão primária.
O nebivolol é um antagonista competitivo e altamente seletivo do receptor b1 com propriedades vasodilatadoras leves, possivelmente devido a uma interação com a via da L-arginina/NO, e é usado para o tratamento de hipertensão primária. Ele é 40 vezes seletivo para β1 em relação a β2, e não apresenta ASI (atividade simpaticomimética intrínseca).
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de rodapé
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)