PHR2991
Alosetron Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
5-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1013807
família API
alosetron
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O/c1-14-9-5-3-2-4-8(9)11-10(14)6-7-13-12(11)15/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,15)
chave InChI
GLHMAFAXJJECMG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)