PHR2963
Praziquantel Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
2-(N-Formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one, Praziquantel Impurity C (Ph. Eur.)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1554670
família API
praziquantel
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(CCc3c(cccc3)C2=O)C(=O)CN(C(=O)C1CCCCC1)C=O
InChI
1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
chave InChI
RPNVVNYKJLHAFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)