PHR2776
Mycophenolate Mofetil Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, pkg of 100 mg
Sinônimo(s):
(RS)-7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(2-methyl-5-oxo-tetrahydrofuran-2-yl)ethyl]-3H-isobenzofuran-1-one, Mycophenolate Mofetil Impurity H (PhEur), Mycophenolate Sodium Impurity A (PhEur), Mycophenolic acid lactone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1448978
família API
mycophenolate
Formulário
powder
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(CCC1=O)(CCc2c(c3c(c(c2OC)C)COC3=O)O)C
InChI
1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
GNWIDHOJWGSPTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)