PHR2550
Theophylline Related Compound C
Sinônimo(s):
N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Caffeine EP Impurity B, Theophylline Related Compound C
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1653037
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
theophylline
forma
solid
embalagem
pkg of 50 mg
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
chave InChI
ZNDGAXCBZGSJGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)