PHR2358
Biphenyl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Biphenyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1073423
densidade de vapor
5.31 (vs air)
pressão de vapor
9.46 mmHg ( 115 °C)
família API
fenbufen
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
1004 °F
Lim. expl.
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
embalagem
pkg of 1000 mg
pb
255 °C (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.