PHR2252
Cimetidine Impurity J
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2-(((5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)thio)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
família API
cimetidine
Formulário
powder
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCN)Cc1[nH]cnc1C.Cl.Cl
InChI
1S/C7H13N3S.2ClH/c1-6-7(10-5-9-6)4-11-3-2-8;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H
chave InChI
VFWUYASTZCOUKN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)