Documentos Principais
PHR2131
Supelco
Meloxicam Impurity D
Sinônimo(s):
N-[(2Z)-3-ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 3.876,00
R$ 3.876,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 3.876,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17N3O4S2
Peso molecular:
379.45
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.876,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001039
Nível de qualidade
família API
meloxicam
Formulário
powder
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)