Documentos Principais
PHL83763
Flavokawain B
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2′-Hydroxy 4′,6′-dimethoxychalcone, Flavokavain B, Flavokavin B, Persicochalcone
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.468,00
R$ 4.468,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.468,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.468,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(c(cc(c1)OC)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c1-20-13-10-15(19)17(16(11-13)21-2)14(18)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-11,19H,1-2H3/b9-8+
chave InChI
QKQLSQLKXBHUSO-CMDGGOBGSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.