Documentos Principais
PHL83487
Castalin
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 3.917,00
R$ 3.917,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 3.917,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H20O18
Número CAS:
Peso molecular:
632.44
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.917,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C2C3OC(=O)c4c(c(c(c(c4c5c(c(c(c(c5O)O)O)c6c(cc(c(c6O)O)O)C(=O)OC(C2O)CO)C1=O)O)O)O)C3O
InChI
1S/C27H20O18/c28-2-5-14(31)23-24-20(37)12-11(27(42)45-24)9(18(35)22(39)19(12)36)8-10(26(41)44-23)7(16(33)21(38)17(8)34)6-3(25(40)43-5)1-4(29)13(30)15(6)32/h1,5,14,20,23-24,28-39H,2H2
chave InChI
PPUHUWSVCUJGTD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)