Documentos Principais
PHL80419
Dauricine
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.258,00
R$ 4.258,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.258,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H44N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
624.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.258,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCc2c(cc(c(c2)OC)OC)C1Cc3cc(c(cc3)O)Oc4ccc(cc4)CC5N(CCc6c5cc(c(c6)OC)OC)C)C
InChI
1S/C38H44N2O6/c1-39-15-13-26-20-35(42-3)37(44-5)22-29(26)31(39)17-24-7-10-28(11-8-24)46-34-19-25(9-12-33(34)41)18-32-30-23-38(45-6)36(43-4)21-27(30)14-16-40(32)2/h7-12,19-23,31-32,41H,13-18H2,1-6H3
chave InChI
AQASRZOCERRGBL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)