P2660000
Polivinilpirrolidona
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
PVP, Polividona, Povidona
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
povidone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
chave InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)