Ensaio
97%
forma
crystals or chunks
pf
162-165 °C (lit.)
solubilidade
acetone: 25 mg/mL, clear, orange
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H11N3O2/c20-15-10-11-16(21)19(15)14-8-6-13(7-9-14)18-17-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H
chave InChI
DVNPYLMPVFDKGZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)