O0288000
Oxybutynin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Oxybutynin chloride, α-Phenylcyclohexaneglycolic acid 4-(diethylamino)-2-butynyl ester hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxybutynin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
chave InChI
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)