NIST8040A
Sodium Oxalate Reductometric Standard
NIST®SRM®
Sinônimo(s):
Sodium oxalate, Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 60 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
general analytical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 8040A_cert
SRM 8040A_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- The non-certified values for the reductometric assay are expressed as mass fractions and are metrologically traceable to the materials and methods used in its determination.
- Maintenance and expiration of RM value assignments, instructions for storage drying and use are provided on NIST certificate.
Outras notas
Sodium Oxalate (Na2C2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)