Documentos Principais
NIST670
Rutile ore
NIST® SRM® 670
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 90 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Titanium dioxide (TiO2), Iron(III) oxide (Fe2O3), Zirconium dioxide (ZrO2), Silicon dioxide (SiO2), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Vanadium(V) oxide (V2O5)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)