Documentos Principais
NIST3279
Chromium Dietary Supplement
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formulário
powder
embalagem
pkg of 30 g (5 x 6g)
fabricante/nome comercial
NIST®
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Chromium (Cr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)