Documentos Principais
NIST3252
Protein Drink Mix
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)