NIST2719
Calcined petroleum coke
NIST® SRM® 2719
Sinônimo(s):
Coke
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 2719_cert
SRM 2719_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- NIST provides certified values for elements on a dry basis that are metrologically traceable to the SI-derived unit for massfraction, expressed as milligrams per kilogram.
- Period of validity, use, storage, and instructions for drying are provided on the NIST certificate.
Outras notas
Aluminum (Al), Calcium Ca), Carbon (C), Cobalt (Co), Hydrogen (H), Iron (Fe), Nickel (Ni), Nitrogen(N), Silicon(Si), Sodium(Na), Sulfur (S), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Cobalt (Co), Hydrogen (H), Nitrogen (N), Sodium (Na), Silicon (Si), Ash, Volatile Matter, Gross Calorific Value
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)