Documentos Principais
NIST160B
Stainless Steel
NIST® SRM® 160b, Cr 18 - Ni 12 - Mo 2 (AISI 316)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 150 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Nickel (Ni), Sulfur (S), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Phosphorus (P), Silicon (Si), Bismuth (Bi), Nitrogen (N), Lead (Pb), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)