NIST1598A
Inorganic constituents in animal serum
NIST® SRM® 1598a
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 2 vials
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 1598A_cert
SRM 1598A _SDS
Aplicação
Outras notas
- Expiration details and storage and use instructions are provided on the NIST certificate
- Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in MSDS
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)