Documentos Principais
NIST158A
Silicon bronze
NIST® SRM® 158a
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
chips
embalagem
pkg of 150 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Descrição geral
Outras notas
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Aluminum (Al), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Silicon (Si), Tin (Sn), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chromium (Cr), Nickel (Ni), Silver (Ag)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)