Documentos Principais
N3146
Sigma-Aldrich
L-(−)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt monohydrate
analytical standard
Sinônimo(s):
L-(−)-Noradrenaline (+)-bitartrate salt monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
337.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
embalagem
vial of 200 mg
cadeia de caracteres SMILES
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
chave InChI
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Embalagem
Supplied in amber screw-cap vials
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)