N15405
Nitrotetrazolium Blue chloride monohydrate
About This Item
Impurezas
<8 wt. % methanol
pf
189 °C (dec.) (lit.)
λmax
259 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].CO.[H]O[H].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(-c3ccccc3)n(n2)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(-c7ccccc7)n(n6)-c8ccc(cc8)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C40H30N10O6.CH4O.2ClH.H2O/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-41-39(27-9-5-3-6-10-27)45(43-47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-42-40(28-11-7-4-8-12-28)46(44-48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;1-2;;;/h3-26H,1-2H3;2H,1H3;2*1H;1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
RAMYNPGXWWDCAB-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?