Key Documents
N0393
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-OL phosphate
≥30%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H16NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
373.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
concentração
≥30%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)