MTOX1080
Kidney PTEC OCT2 KO Cells
Human female kidney, proximal convoluted tubule epithelial cells
Selecione um tamanho
R$ 4.225,06
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.225,06
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
Kidney PTEC OCT2 KO Cells,
fonte biológica
human female kidney (proximal convoluted tubule epithelial cells)
Nível de qualidade
descrição
1 vial
Formulário
liquid
nº de adesão OMIM
temperatura de armazenamento
−196°C
Informações sobre genes
human ... SLC22A2(23512)
Descrição geral
Aplicação
RPTEC SA7K control cells can also be used to measure compound uptake/efflux by transporters using inhibitors. Precision editing in RPTEC SA7K transporter KO cells provides a more predictive platform for compound uptake/efflux by transporters without the need for non-specific inhibitors.
RPTEC SA7K cells have been validated for use on the Mimetas 3-lane OrganoPlate®in both toxicity and barrier integrity assays( Z742750).
RPTEC SA7K cells can also be used on the AIM Biotech 3D cell culture chip in toxicity and permeability assays ( DAX01).
Características e benefícios
Qualidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.