M0878
Molibdato de amônio
81.0-83.0% MoO3 basis
Sinônimo(s):
Heptamolibdato de amônio, Ácido molíbdico
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
81.0-83.0% MoO3 basis
forma
powder
densidade
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?