Documentos Principais
IRMM534C
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 1.0 mm wire
Sinônimo(s):
Aluminum alloy
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
For more information please see:
IRMM534C
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)