Documentos Principais
IRMM313
Genomic DNA insert of Campylobacter coli (CNET068) and Campylobacter jejuni (CNET112)
IRMM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Campylobacter coli and jejuni (CNET068 and CNET112) agarose plugs for PFGE
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
genomic analysis
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Certified for the DNA fragment sizes.
Nota de análise
For more information please see:
IRMM313
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)