I0775010
Isosorbide mononitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isosorbide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])O[C@H]1[C@H]2OC[C@@H]([C@H]2OC1)O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
chave InChI
YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)