Documentos Principais
H3126
Supelco
Hydrastinine hydrochloride
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
243.69
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C[N]1=Cc2cc3OCOc3cc2CC1
InChI
1S/C11H12NO2.ClH/c1-12-3-2-8-4-10-11(14-7-13-10)5-9(8)6-12;/h4-6H,2-3,7H2,1H3;1H
chave InChI
GGGVNNFZUROFFQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)