Documentos Principais
GXPE2012NI
Supelco
Nickel Skimmer Cone
for Elan
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
qualidade
for Elan
fabricante/nome comercial
PE2012-Ni
compatibilidade
PerkinElmer Elan 500, 5000, 6000, 9000
PerkinElmer Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)