Documentos Principais
GXARG1UM04X
Supelco
MicroMist U-Series Nebulizer
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
qualidade
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
fabricante/nome comercial
(ARG-1-UM04X)
compatibilidade
Agilent/HP 7500
Agilent/HP 7700/7800/7900/8800
Descrição geral
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • Suggested Gas Flow 1 L/min
  • Suggested Sample Uptake 0.4 mL/min
Informações legais
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
OpalMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)